Learn More
2,3,4,5,6-Pentaclorolueno, TRC
Código de producto. 17994455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994455 50 mg 50 miligramos
17980445 100 mg 100 miligramos
17960905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP87711050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-11-2
Fórmula molecular C7 H3 Cl5
Peso molecular (g/mol) 264.36
Sinónimo Benzene, pentachloromethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene, Methylpentachlorobenzene, NSC 16046
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-metilbenceno
SMILES Cc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.8677
Porcentaje de pureza >95%