Learn More
2,3,4,5,6-pentaclorobifenilo-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5,6-Pentachlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5 |
| CAS | 1219798-92-1 |
| Fórmula molecular | C12 D5 Cl5 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 2',3',4',5',6'-pentachloro- (ACI), 2',3',4',5',6'-Pentachloro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5 (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H5Cl5/c13-8-7(6-4-2-1-3-5-6)9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentacloro-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 331.4639 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.9148 g/mol |
| Mostrar más |