Learn More
2,3,4,5,6-pentaclorobenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentachlorobenzonitrile |
| CAS | 20925-85-3 |
| Fórmula molecular | C7 Cl5 N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzonitrile','pentachloro- (7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorobenzonitrile, Pentachlorocyanobenzene, Perchlorobenzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7Cl5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10 |
| SMILES | Clc1c(Cl)c(Cl)c(C#N)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentaclorobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 275.3466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.8473 |