Learn More
2,3,4,5,6-Pentacloroanisol, TRC
Código de producto. 30137972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137972 250 mg 250 miligramos
30135828 1 g 1 g
17943295 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP237910250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1825-21-4
Fórmula molecular C7 H3 Cl5 O
Peso molecular (g/mol) 280.36
Sinónimo Benzene, 1,2,3,4,5-pentachloro-6-methoxy-, Anisole, 2,3,4,5,6-pentachloro- (6CI,7CI,8CI), Benzene, pentachloromethoxy- (9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-methoxybenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloroanisole, Methyl pentachlorophenate, Methyl pentachlorophenyl ether, PCP methyl ether, Pentachloroanisole, Pentachloromethoxybenzene, Pentachlorophenol methyl ether, Pentachlorophenyl methyl ether
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentacloro-6-metoxibenceno
SMILES COc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentachloroanisole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Cl5O/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.8627