Learn More
2,3,4,5,6-Pentabromotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene |
| CAS | 87-83-2 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Br5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pentabromotoluene, Benzene, pentabromomethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentabromo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromomethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, Flammex 5BT, PBT, PBT (flame retardant), Pentabromomethylbenzene, Pentabromotoluene, Benzene, pentabromomethyl- (9CI), Toluene, 2,3,4,5,6-pentabromo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-methylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromomethylbenzene, 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene, Flammex 5BT, PBT, PBT (flame retardant), Pentabromomethylbenzene, Pentabromotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3 |
| SMILES | Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 486.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.6152 |