Learn More
2,3,4,5,6-pentabromotolueno-13C6, TRC
Código de producto. 30420684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30420684 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30420684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2378821MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene-13C6
CAS 2724878-50-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13C6H3Br5
Cantidad 1 mg
Sinónimo Pentabromotoluene-13C6
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
SMILES Br[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](C)[13C](Br)=[13C]1Br
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentabromo-6-metilbenceno-1,2,3,4,5,6-13C6
Peso molecular (g/mol) 492.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.64
Porcentaje de pureza >95