Learn More
Diclorhidrato de 2-[3-[4-(4-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 2-[3-[4-(4-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Dihydrochloride |
| CAS | 2413877-03-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 Cl N5 O . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Dihydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. C (BP) as Dihydrochloride, Trazodone Related Compound C as Dihydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity C, Trazodone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClN5O.2ClH/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25;;/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(4-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona; diclorhidrato |
| Mostrar más |