Learn More
Clorhidrato de 2-[3-[4-(4-clorofenil)-1-piperazinil]propil]-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-{3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride |
| CAS | 1263278-77-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H22 Cl N5 O . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one hydrochloride, 4-Chlorotrazodone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25;/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(4-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 408.32 |
| Mostrar más |