Learn More
2', 3', 4,4', 5-Pentaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30180417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180417 10 mg 10 miligramos
30179937 100 mg 100 miligramos
30180397 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23819510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32598-14-4
Fórmula molecular C12 H5 Cl5
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,3,3',4,4'-pentachloro-, Biphenyl, 2,3,3',4,4'-pentachloro- (8CI), 2,3,3',4,4'-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl, 2,3,4,3',4'-Pentachlorobiphenyl, 2',3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl, 3,4,2',3',4'-Pentachlorobiphenyl, CB 105, PCB 105, Polychlorinated biphenyl-105, 2,3,3',4,4'-PentaCB
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-(3,4-diclorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 105
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-8-3-1-6(5-10(8)15)7-2-4-9(14)12(17)11(7)16/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8834