Learn More
2,3,4,4',5-Pentaclorobifenilo-2', 3', 5', 6'-d4, TRC
Código de producto. 30422316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422316 10 mg
30410699 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23820110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219799-24-2
Fórmula molecular C12 2H4 H Cl5
Peso molecular (g/mol) 330.46
Sinónimo 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4, 2',3',5',6'-D4-2,3,4,4',5-PeCB, PCB 114-d4, 2,3,4,4',5-Pentachloro-1,1'-biphenyl l-2',3',5',6'-d4, 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl D4, 2,3,4,5,4'-Pentachlorobiphenyl D4, 4'-Chloro-2,3,4,5-tetrachloro-2',3',5',6'-tetradeuteriobiphenyl, CB 114-d4, PCB 114 D4, 2,3,4,4',5-PentaCB--d4
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5-tetraclorofenil)benceno
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(14)11(16)12(17)10(8)15/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.9085