Learn More
2,3', 4,4', 5,5'-Hexaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30179859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179859 50 mg 50 miligramos
30179768 10 mg 10 miligramos
30180101 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29505550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52663-72-6
Fórmula molecular C12 H4 Cl6
Peso molecular (g/mol) 360.88
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,3',4,4',5,5'-hexachloro-, 2,3',4,4',5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, 2,3',4,4',5,5'-HxCB, 2,4,5,3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, 2',3,4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, CB 167, PCB 167, 2,3',4,4',5,5'-HexaCB
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-5-(2,4,5-triclorofenil)benceno
SMILES Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 167
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-4-9(15)8(14)3-6(7)5-1-10(16)12(18)11(17)2-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8444