Learn More
Clorhidrato de 2-3-[4-(3-cloro-4-etilfenil)piperazin-1-il]propil-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-3-[4-(3-cloro-4-etilfenil)piperazin-1-il]propil-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| CAS | 2413903-91-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 Cl N5 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trazodone Imp. E (BP) as Hydrochloride: 2-3-[4-(3-Chloro-4-ethylphenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity E, Trazodone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26ClN5O.ClH/c1-2-17-7-8-18(16-19(17)22)25-14-12-24(13-15-25)9-5-11-27-21(28)26-10-4-3-6-20(26)23-27;/h3-4,6-8,10,16H,2,5,9,11-15H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1ccc(cc1Cl)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-cloro-4-etilfenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |