Learn More
Clorhidrato de 2-3-[4-(3-Bromofenil)piperazin-1-il]propil-1,2,4-triazolo[4,3-a]-piridin-3(2H)-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-3-[4-(3-Bromofenil)piperazin-1-il]propil-1,2,4-triazolo[4,3-a]-piridin-3(2H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| CAS | 1263278-80-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 Br N5 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-3-[4-(3-Bromophenyl)piperazin-1-yl]propyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]-pyridin-3(2H)-one Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. D (BP) as Hydrochloride, Trazodone Related Compound D as Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity D, Trazodone Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22BrN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H |
| SMILES | Cl.Brc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-bromofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |