Learn More
Éster fenilmetílico del ácido (2,3,3a,4,7,7a-hexahidro-2-metil-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-il)carbámico-13C4, TRC
Código de producto. 30401700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401700 1 mg 1 miligramo
30401251 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2943721MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-2-methyl-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester-13C4
Fórmula molecular C1313C4H18N2O4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O4/c1-19-15(20)12-8-5-9-13(14(12)16(19)21)18-17(22)23-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-7,9,12-14H,8,10H2,1H3,(H,18,22)/i5+1,8+1,9+1,13+1
SMILES O=C1N(C)C(C2[13CH2][13CH]=[13CH][13CH](NC(OCC3=CC=CC=C3)=O)C21)=O
Nombre IUPAC (2-metil-1,3-dioxo-2,3,3a,4,7,7a-hexahidro-1H-isoindol-4-il-4,5,6,7-13C4)carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 318.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.14