Learn More
2,3,3a,12b-tetradehidro asenapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3a,12b-Tetradehydro Asenapine |
| CAS | 129385-60-0 |
| Fórmula molecular | C17H12ClNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-methyl-2H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole, 5-Chloro-2-methyl-2H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12ClNO/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19/h2-10H,1H3 |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC2=C1OC(C=CC=C3)=C3C4=CN(C)C=C42 |
| Peso molecular (g/mol) | 281.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.0607 |