Learn More
2,3,3-trimetilindolenina (grado técnico, contiene dímero), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3-Trimethylindolenine (Technical Grade) |
| CAS | 1640-39-7 |
| Fórmula molecular | C11H13N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,3,3-Trimethyl-3H-indole, 2,3,3-Trimethylindole, 3H-2,3,3-Trimethylindole, NSC 65633 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=Nc2ccccc2C1(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,3,3-trimetilindol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.1048 |