Learn More
2,3,3-Trimetilindolenina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423247 50 g 50 g
15433247 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22410.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
It is used in synthesis of cyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de colorantes de cianina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, tolueno o diclorobenceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1640-39-7
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00005724
Clave InChI FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3 h-indole, 3 h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin
PubChem CID 15427
Nombre IUPAC 2,3,3-trimethyl-3H-indole
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trimethylindolenine
Punto de fusión 6°C to 8°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 93°C
Índice de refracción 1.547
Cantidad 50 g
Beilstein 119740
Información de solubilidad Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,3-Trimethylindolenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,3-trimethyl-3H-indole