Learn More
2,3,3-Trimetilindolenina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295090 25 g Frasco de vidrio 25 g
10551771 100 g Frasco de vidrio 100 g
10561771 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1640-39-7
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00005724
Clave InChI FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
Nombre IUPAC 2,3,3-trimetilindol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 3-Trimethylindolenine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 228°C to 229°C (744.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.545
Cantidad 25 g
Beilstein 20, 324
Gravedad específica 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,3-Trimethylindolenine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.