Learn More
2,3,3-Trimetilindolenina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11309769 5 g 5 g
11319769 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11309769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22410.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1640-39-7 | C11H13N | 159.232 g/mol
It is used in synthesis of cyanine dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de colorantes de cianina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, tolueno o diclorobenceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1640-39-7
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.232
Número MDL MFCD00005724
Clave InChI FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-3h-indole, 3h-indole, 2,3,3-trimethyl, ccris 6607, 2,3,3-trimethyl-indolenin, 2,3,3-trimethyl-3-hydroindole, pubchem7445, rarechem ah bs 0130, 2,3-trimethylindolenine, 2,3,3-trimethyl-indole
PubChem CID 15427
Nombre IUPAC 2,3,3-trimetilindol
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trimethylindolenine
Punto de fusión 6°C to 8°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 5 g
Beilstein 119740
Información de solubilidad Soluble in chloroform,toluene or dichlorobenzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza 98%