Learn More
Ácido 2,3,3-trimetilindolenina-5-sulfónico, sal de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3-Trimethylindolenine-5-sulfonic Acid','Potassium Salt |
| CAS | 184351-56-2 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N O3 S . K |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3S.K/c1-7-11(2,3)9-6-8(16(13,14)15)4-5-10(9)12-7;/h4-6H,1-3H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CC1=Nc2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | potasio;2,3,3-trimetilindol-5-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 277.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0175 |