Learn More
2,3,3-Trimetil-5-carboxiindolenina, TRC
Código de producto. 30449564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449564 1 g -
30452826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7959701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84100-84-5
Fórmula molecular C12H13NO2
Peso molecular (g/mol) 203.24
Sinónimo 2,3,3-Trimethyl-3H-indole-5-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2,3,3-trimetilindol-5-ácido carboxílico
SMILES CC1=Nc2ccc(cc2C1(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trimethyl-5-carboxyindolenine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0946