Learn More
2,3,3-Trimetil-3H-benzo[g]indol, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole |
| Punto de fusión | 70°C to 71°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.29 |
| Porcentaje de pureza | 96% |