Learn More
2,3,3-Trimetil-3H-benzo[g]indol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465087 1 g 1 g
15475087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32368.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74470-85-2
Fórmula molecular C15H15N
Peso molecular (g/mol) 209.292
Número MDL MFCD00723378
Clave InChI MNRRNPKQXGBGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3-trimethyl-3h-benzo g indole, 2,3,3-trimethylbenzo g indole, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indole, 3h-benz g indole, 2,3,3-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-3h-benz g indol, acmc-209ouz, 2,3,3-trimethylbenzindole, 2,3,3-trimethyl-6,7-benzoindolenine, 2,3,3-trimethyl-3-hydrobenzo g indole
PubChem CID 12871551
Nombre IUPAC 2,3,3-trimetilbenzo[g]indol
SMILES CC1=NC2=C(C1(C)C)C=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trimethyl-3H-benzo[g]indole
Punto de fusión 70°C to 71°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 96%