Learn More
Éster isotiociánico de ácido 2,3,3-trimetil-2-norbornilo, TRC
Código de producto. 30454209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454209 250 mg -
30451306 100 mg -
30453860 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796470250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86239-97-6
Fórmula molecular C11H17NS
Peso molecular (g/mol) 195.32
Sinónimo 2,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl Isothiocyanate, 2-Isothiocyanato-2,3,3-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptane
Nombre IUPAC 3-isotiocianato-2,2,3-trimetilbiciclo[2.2.1]heptano
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1(C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trimethyl-2-norbornyl Isothiocyanic Acid Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NS/c1-10(2)8-4-5-9(6-8)11(10,3)12-7-13/h8-9H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1082