Learn More
2,3,3-Trimetil-1-(3-sulfonatopropilo)-Ácido Indolinio-5-sulfónico, Sal de potasio (90%), TRC
Código de producto. 30457051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457051 250 mg 250 miligramos
30449144 1 g -
30453198 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797450250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 427882-78-8
Fórmula molecular C14 H18 N O6 S2 . K
Peso molecular (g/mol) 399.52
Nombre IUPAC potasio; 2,3,3-trimetil-1-(3-sulfonatopropil)indol-1-ium-5-sulfonato
SMILES [K+].CC1=[N+](CCCS(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2C1(C)C)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)-indolinium-5-sulfonic acid potassium salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO6S2.K/c1-10-14(2,3)12-9-11(23(19,20)21)5-6-13(12)15(10)7-4-8-22(16,17)18;/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H-,16,17,18,19,20,21);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.0213