Learn More
Ácido 2,3,3-Tricloro-2-propenesulfónico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30134378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134378 50 mg 50 miligramos
30010381 10 mg 10 miligramos
30008878 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79790050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65600-61-5
Fórmula molecular C3 H2 Cl3 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 247.46
Sinónimo 2-Propene-1-sulfonic acid, 2,3,3-trichloro-, sodium salt (1:1), 2-Propene-1-sulfonic acid, 2,3,3-trichloro-, sodium salt, 2,3,3-Trichloro-2-propene-1-sulfonic acid sodium
Nombre IUPAC sodio; 2,3,3-tricloroprop-2-ene-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(=C(Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3-Trichloro-2-propene-1-sulfonic acid sodium
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3Cl3O3S.Na/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h1H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.8688