Learn More
2,3,3,5-Tetrametilenindolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465897 10 g 10 g
15475897 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33109.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25981-82-2 | C12H15N | 173.26 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25981-82-2
Fórmula molecular C12H15N
Peso molecular (g/mol) 173.26
Número MDL MFCD03093020
Clave InChI RQVAPBRSUHSDGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,3,5-tetramethyl-3h-indole, 2,3,3,5-tetramethylindolenine, 3h-indole, 2,3,3,5-tetramethyl, pubchem2092, 2,3,3,5-tetramethyl-3h-indol, 2,3,3,5-tetramethyl-3-h-indole, 3h-indole,2,3,3,5-tetramethyl, 2,3,3,5-tetramethyl-3-hydroindole, 2,3,3,5-tetramethyl-3-h indole
PubChem CID 117693
Nombre IUPAC 2,3,3,5-tetrametilindol
SMILES CC1=NC2=CC=C(C)C=C2C1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 96%