Learn More
2,3,3',4,5,5'-Hexclorobifenil-2',4',6'-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3',4,5,5'-Hexchlorobiphenyl-2',4',6'-D3 |
| CAS | 1219798-69-2 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H Cl6 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2,3,3',4,5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl-2',4',6'-d3, 2,3,3',4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-d3, PCB 159-d3, 2,3,3',4,5,5'-HexaCB-2',4',6'-d3, 2,3,3',4,5,5'-Hexchlorobiphenyl-2',4',6'-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H4Cl6/c13-6-1-5(2-7(14)3-6)8-4-9(15)11(17)12(18)10(8)16/h1-4 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-2,4,6-trideuterio-5-(2,3,4,5-tetraclorofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 363.8967 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.8632 g/mol |
| Mostrar más |