Learn More
2,3,3',4,4',5-Hexaclorobifenil-2',6,6'-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3 |
| CAS | 1219798-44-3 |
| Fórmula molecular | C12 D3 H Cl6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl-2,2',6-d3, 3,3',4,4',5',6'-hexachloro-, 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3, PCB 156-d3, 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(3-8(7)14)6-4-9(15)11(17)12(18)10(6)16/h1-4H/i1D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2H])c1c2c([2H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetracloro-5-deuterio-6-(3,4-dicloro-2,6-dideuteriofenil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 363.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.8632 |