Learn More
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodifenil Éter, TRC
Código de producto. 30136959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136959 250 mg 250 miligramos
30041064 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH281070250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446255-30-7
Fórmula molecular C12 H3 Br7 O
Peso molecular (g/mol) 722.48
Sinónimo Benzene, 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)-, 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(3,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether, BDE 191, PBDE 191, PBDE No. 191
Nombre IUPAC 1,2,3,5-tetrabromo-4-(3,4,5-tribromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Oc2c(Br)cc(Br)c(Br)c2Br)cc(Br)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 191 (2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H3Br7O/c13-5-1-4(2-6(14)9(5)17)20-12-8(16)3-7(15)10(18)11(12)19/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.4468