Learn More
Ácido 2,3,3,3-tetrafluoropropanoico, TRC
Código de producto. 30012842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012842 500 mg 500 miligramos
30009295 1 g 1 g
30007824 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310988500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 359-49-9
Fórmula molecular C3H2O2F4
Peso molecular (g/mol) 146.04
Sinónimo Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (9CI, ACI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid, 2H-Perfluoropropionic Acid, Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (9CI, ACI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid (ACI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid, 2H-Perfluoropropionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,3,3,3-tetrafluoropropanoico
SMILES OC(=O)C(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic Acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9991
Porcentaje de pureza >95%