Learn More
Ácido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,heptafluoropropoxi)propanoico (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) |
| CAS | 13252-13-6 |
| Fórmula molecular | C6 H F11 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)- (9CI), Propionic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)- (7CI,8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid, (±)-Perfluoro(2-propoxypropionic) acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,heptafluoropropoxy)propanoic acid, Perfluoro-2-(propyloxy)propionic acid, Perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoic acid, Perfluoro-2-propoxypropanoic acid, Perfluoro-2-propoxypropionic acid, Perfluoro-α-propoxypropionic acid, Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid (PFPrOPrA )','GenX |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HF11O3/c7-2(1(18)19,4(10,11)12)20-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15/h(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.975 |