Learn More
2-[3-[3-[(1E)-2-(7-cloro-2-quinolinil)etenoil]fenil]-3-oxopropil]éster metilbenzoico, TRC
Código de producto. 30362261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362261 25 mg 25 miligramos
30366932 10 mg -
30364620 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38001025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149968-11-6
Fórmula molecular C28 H22 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 455.93
Sinónimo 2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, 2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]-, methyl ester, (E)-, Methyl (E)-2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoate, Methyl (E)-2-[3-[3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoate
Nombre IUPAC metilo 2-[3-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-oxopropil]benzoato
SMILES COC(=O)c1ccccc1CCC(=O)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-oxopropyl]benzoic Acid Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22ClNO3/c1-33-28(32)25-8-3-2-6-20(25)12-16-27(31)22-7-4-5-19(17-22)9-14-24-15-11-21-10-13-23(29)18-26(21)30-24/h2-11,13-15,17-18H,12,16H2,1H3/b14-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.1288