Learn More
2-[[3-[2-(Dimetilamino)etilo]-1H-indol-5-il]metil] Sumatriptán (>90%), TRC
Código de producto. 30134460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134460 100 mg 100 miligramos
17924735 2.5 mg 2.50 miligramo
17972545 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446670100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 545338-89-4
Fórmula molecular C27 H37 N5 O2 S
Peso molecular (g/mol) 495.68
Sinónimo 1H-Indole-5-methanesulfonamide, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-N-methyl-, [3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, Sumatriptan Succinate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-[3-[2-(dimetilamino)etilo]-2-[[3-[2-(dimetilamino)etilo]-1H-indol-5-il]metil]-1H-indol-5-il]-N-metilmetanassulfonamida
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]c(Cc3ccc4[nH]cc(CCN(C)C)c4c3)c(CCN(C)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl)methyl] Sumatriptan
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H37N5O2S/c1-28-35(33,34)18-20-7-9-26-24(15-20)22(11-13-32(4)5)27(30-26)16-19-6-8-25-23(14-19)21(17-29-25)10-12-31(2)3/h6-9,14-15,17,28-30H,10-13,16,18H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2668