Learn More
2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanamida, Mikromol™
Descripción
2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anastrozole Monoamide |
| CAS | 120512-03-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Anastrozole Monoamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H21 N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetamide, 3-(1-cyano-1-methylethyl)-α,α-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N5O/c1-16(2,9-18)13-5-12(8-22-11-20-10-21-22)6-14(7-13)17(3,4)15(19)23/h5-7,10-11H,8H2,1-4H3,(H2,19,23) |
| SMILES | CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |