Learn More
Éster bencílico del ácido [2-[[3-(2-clorobenzoil)-5-etil-2-tienil]amino]-2-oxoetil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-[(3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 50508-73-1 |
| Fórmula molecular | C23H21ClN2O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [2-[[3-(2-Chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H21ClN2O4S/c1-2-16-12-18(21(28)17-10-6-7-11-19(17)24)22(31-16)26-20(27)13-25-23(29)30-14-15-8-4-3-5-9-15/h3-12H,2,13-14H2,1H3,(H,25,29)(H,26,27) |
| SMILES | CCC1=CC(=C(S1)NC(=O)CNC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3Cl |
| Nombre IUPAC | N-[2-[[3-(2-clorobenzoil)-5-etiltiofen-2-il]amino]-2-oxoetil]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 456.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.0911 |