Learn More
Ácido 2-[[3-(2-amino-2-oxoacetil)-2-etil-1-(fenilmetil)-1H-indol-4-il]oxi]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((3-(2-Amino-2-oxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl)oxy)Acetic Acid |
| CAS | 172732-68-2 |
| Fórmula molecular | C21H20N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [[3-(Aminooxoacetyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]acetic Acid LY 315920, Varespladib, [[3-(2-Amino-1,2-dioxoethyl)-2-ethyl-1-(phenylmethyl)-1H-indol-4-yl]oxy]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20N2O5/c1-2-14-19(20(26)21(22)27)18-15(9-6-10-16(18)28-12-17(24)25)23(14)11-13-7-4-3-5-8-13/h3-10H,2,11-12H2,1H3,(H2,22,27)(H,24,25) |
| SMILES | CCc1c(C(=O)C(=O)N)c2c(OCC(=O)O)cccc2n1Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-bencil-2-etil-3-oxamoilindol-4-il)oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 380.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.1372 |