Learn More
Clorhidrato de 2-(3-(2,3-diclorofenoxi)propilamino)etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490407 5 mg 5 miligramos
15400417 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64981.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 418788-90-6 | Molecular Formula: C11H16Cl2NO2 | Molecular Weight: 265.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 418788-90-6
Fórmula molecular C11H16Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 265.15
Número MDL MFCD06410993
Clave InChI QVEIRCZEBQRCTR-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2,3-dcpe hydrochloride, 2-3-2,3-dichlorophenoxy propyl amino ethanol hydrochloride, c11h15cl2no2.hcl, 2-3-2,3-dichlorophenoxy propylamino ethanol hydrochloride
PubChem CID 52913859
Nombre IUPAC 2-[3-(2,3-diclorofenoxi)propilamino]etanol; clorhidrato
SMILES OCC[NH2+]CCCOC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-(2,3-Dichlorophenoxy)propylamino)ethanol hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble in water at ∽25mg/ml; Also soluble in ethanol,DMSO or DMF at ∽20mg/ml; Soluble in PBS,pH 7;2 at ∽10mg/ml.
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.61
Forma física Polvo