Learn More
2-[3-(1H-indol-1-il)propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(1H-Indol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 150206-00-1 |
| Fórmula molecular | C19H16N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16N2O2/c22-18-15-7-2-3-8-16(15)19(23)21(18)12-5-11-20-13-10-14-6-1-4-9-17(14)20/h1-4,6-10,13H,5,11-12H2 |
| SMILES | O=C1N(CCCN2C=CC3=C2C=CC=C3)C(C4=C1C=CC=C4)=O |
| Nombre IUPAC | 2-(3-(1H-indol-1-il)propil)isoindolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.12 |