Learn More
Ácido 2-(3-(1-terc-butiloxicarbonilpiperidin-4-il)-2-oxopropil)-4,5-dimetoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-(1-tert-Butyloxycarbonylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 1346600-62-1 |
| Fórmula molecular | C22H31NO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(tert-butyloxycarbonyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H31NO7/c1-22(2,3)30-21(27)23-8-6-14(7-9-23)10-16(24)11-15-12-18(28-4)19(29-5)13-17(15)20(25)26/h12-14H,6-11H2,1-5H3,(H,25,26) |
| SMILES | O=C(CC1=CC(OC)=C(OC)C=C1C(O)=O)CC2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-(1-(terc-butoxicarbonil)piperidin-4-il)-2-oxopropil)-4,5-dimetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 421.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.21 |