Learn More
Metanetiosulfonato de 2-[3-(1-pirenil)propilcarboxamido]etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(1-Pyrenyl)propylcarboxamido]ethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 384342-66-9 |
| Fórmula molecular | C23 H23 N O3 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H23NO3S2/c1-29(26,27)28-15-14-24-21(25)7-3-4-16-8-9-19-11-10-17-5-2-6-18-12-13-20(16)23(19)22(17)18/h2,5-6,8-13H,3-4,7,14-15H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)-4-piren-1-ilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 425.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1119 |