Learn More
Ácido 2-(3-(1-Benzilpiperidina-4-il)-2-oxopropil)-4,5-dimetoxibenzoico (impureza de donepezilo), TRC
Código de producto. 30133454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133454 25 mg 25 miligramos
30009910 5 mg 5 miligramos
30008637 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28868025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197010-25-6
Fórmula molecular C24 H29 N O5
Peso molecular (g/mol) 411.49
Sinónimo 4,5-Dimethoxy-2-[2-oxo-3-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]propyl]benzoic Acid
Nombre IUPAC 2-[3-(1-benzilpiperidina-4-il)-2-oxopropil]-4,5-ácido dimetoxibenzoico
SMILES COc1cc(CC(=O)CC2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c(cc1OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-(1-Benzylpiperidin-4-yl)-2-oxopropyl)-4,5-dimethoxybenzoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO5/c1-29-22-14-19(21(24(27)28)15-23(22)30-2)13-20(26)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17H,8-13,16H2,1-2H3,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.2046
Porcentaje de pureza >95%