Learn More
2-[3-(1,2-Dihidro-2-metil-1-oxopirrolo[1,2-a]pirazin-3-il)propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Código de producto. 30388343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30388343 25 mg 25 miligramos
30371204 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30388343 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45105525MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-[3-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxopyrrolo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 116212-54-5
Fórmula molecular C19H17N3O3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17N3O3/c1-20-13(12-21-10-5-9-16(21)19(20)25)6-4-11-22-17(23)14-7-2-3-8-15(14)18(22)24/h2-3,5,7-10,12H,4,6,11H2,1H3
SMILES CN1C(=Cn2cccc2C1=O)CCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-[3-(2-metil-1-oxopirrolo[1,2-a]pirazin-3-il)propil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 335.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.127
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.