Learn More
2-[3-(1,2-Dihidro-2-metil-1-oxopirrolo[1,2-a]pirazin-3-il)propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxopyrrolo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 116212-54-5 |
| Fórmula molecular | C19H17N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17N3O3/c1-20-13(12-21-10-5-9-16(21)19(20)25)6-4-11-22-17(23)14-7-2-3-8-15(14)18(22)24/h2-3,5,7-10,12H,4,6,11H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=Cn2cccc2C1=O)CCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(2-metil-1-oxopirrolo[1,2-a]pirazin-3-il)propil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 335.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.127 |