Learn More
2-[(2S)-3-Cloro-2-hidroxipropil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(2S)-3-Chloro-2-hydroxypropyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 148857-42-5 |
| Fórmula molecular | C11H10ClNO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (S)-2-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO3/c12-5-7(14)6-13-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(13)16/h1-4,7,14H,5-6H2/t7-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N1C[C@H](O)CCl)C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2S)-3-cloro-2-hidroxipropil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0349 |