Learn More
[2-[(2RS)-4-metil-2-fenil-piperazin-1-il]fenil]metanol, Mikromol™
Descripción
[2-[(2RS)-4-metil-2-fenil-piperazin-1-il]fenil]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| CAS | 57321-32-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Mianserin Imp. A (EP), [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Impurity A, Mianserin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3 |
| SMILES | OCC1=CC=CC=C1N2C(C3=CC=CC=C3)CN(C)CC2 |
| Nombre IUPAC | [2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)fenil]metanol |
| Mostrar más |