Learn More
[2-[(2RS)-4-metil-2-fenil-piperazin-1-il]fenil]metanol, Mikromol™
Código de producto. 30051111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051111 100 mg 100 miligramos
30052116 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051111 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0147.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[2-[(2RS)-4-metil-2-fenil-piperazin-1-il]fenil]metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol
CAS 57321-32-1
Nombres de analitos o componentes (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl)methanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Mianserin Hydrochloride Imp. A (EP), Mianserin Imp. A (EP), [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]phenyl]methanol, Mianserin Hydrochloride Impurity A, Mianserin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-12-20(17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-19)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21H,11-14H2,1H3
SMILES OCC1=CC=CC=C1N2C(C3=CC=CC=C3)CN(C)CC2
Nombre IUPAC [2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 282.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1732 g/mol