Learn More
2-[(2R)-2-hidroxi-3-[[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]amino]propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, Mikromol™
Código de producto. 30049850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049850 100 mg 100 miligramos
30051388 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049850 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3629.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[(2R)-2-hidroxi-3-[[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]amino]propil]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[(4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl)amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS 446292-07-5
Nombres de analitos o componentes 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[(4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl)amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H21 N3 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N3O5/c25-16(12-24-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(24)28)11-22-14-5-7-15(8-6-14)23-9-10-29-13-19(23)26/h1-8,16,22,25H,9-13H2/t16-/m1/s1
SMILES O[C@H](CNc1ccc(cc1)N2CCOCC2=O)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O
Nombre IUPAC 2-[(2R)-2-hidroxi-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)anilino]propil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 395.41
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.1481 g/mol