Learn More
Ácido 2-[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilamino]succínico (N-(2-succinil)fenilefrina), Mikromol™
Código de producto. 30049962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049962 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049962 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilamino]succínico (N-(2-succinil)fenilefrina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
CAS 915278-80-7
Nombres de analitos o componentes N-(2-Succinyl) Phenylephrine (Mixture of Diastereomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-aspartic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO6/c1-14(10(13(19)20)6-12(17)18)7-11(16)8-3-2-4-9(15)5-8/h2-5,10-11,15-16H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10?,11-/m0/s1
SMILES CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-metilamino]butanodioico
Peso molecular (g/mol) 283.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1056 g/mol