Learn More
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol |
| CAS | 25973-55-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H29 N3 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-amylphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-amyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-amyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis-(2-methylbutan-2-yl)phenol, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H-benzotriazole, Chisorb 328, Cyasorb UV 2337, Eversorb 74, Kemisorb 74, Light Stabilizer 328, Lowilite 28, Seesorb 704, Sumisorb 350, THUV 328, Tin 328, Tinuvin 328, Tinuvin PA 238, UV 2337, UV 328, UV 74, Viosorb 591 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)n2nc3ccccc3n2 |
| Nombre IUPAC | 2-(benzotriazol-2-il)-4,6-bis(2-metilbutan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 351.49 |
| Mostrar más |